Learn More
Applied Biosystems™ Kit de séquençage cyclique BigDye™ Terminator v1.1
Code produit 15879786 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1000 réactions
100 réactions
5000 réactions
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15879786 1000 réactions 1 pièce
15869786 1 mL 1 pièce
15771836 100 réactions 1 pièce
15889786 5000 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15879786 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4337451
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ce kit de séquençage cyclique BigDye™ Terminator v1,1 est conçu pour les applications spécialisées nécessitant un appel de bases optimal adjacent au primaire. Il permet également le séquençage court de modèles de produits PCR avec des modules de migration à électrophorèse rapide.
This BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit is designed for specialty applications that require optimal basecalling adjacent to the primer and for sequencing short PCR product templates with rapid electrophoresis run modules.
  • Improve the quality of your results for a wide range of sequencing applications
  • Sequence challenging templates and sequences more successfully
  • Get longer, higher-quality reads with more uniform peak heights and optimal signal balance
  • Enhance your productivity and reduce costs
Ce kit de séquençage de cycle BigDye™ Terminator v1.1 est conçu pour les applications spécialisées nécessitant un appel de bases optimal adjacent à l’amorce, et pour le séquençage court de modèles de produits PCR, avec des modules de migration à électrophorèse rapide.
•Amélioration de la qualité de vos résultats sur un vaste éventail d’applications de séquençage.
•Meilleur séquençage des séquences et des modèles complexes.
• Lectures plus longues et de meilleure qualité, avec des hauteurs de pics plus uniformes et un équilibre optimal des signaux.
• Amélioration de la productivité et réduction des coûts.
Traitement des séquences difficiles
Le kit de séquençage de cycle BigDye Terminator v1.1 vous permet de disposer d’une chimie à la fois robuste et très flexible, capable de s’adapter à un vaste éventail d’applications, notamment le séquençage de novo et le reséquençage.
Hauteurs de pics plus uniformes et plus grande précision
Avec la chimie supérieure du kit BigDye Terminator v1.1, vous générez des données avec des hauteurs de pics uniformes et un équilibre du signal optimisé. Vous obtenez ainsi des lectures plus longues et de meilleure qualité.ainsi que des affectations de base plus précises pour la détection de mutations et d’hétérozygotes.
Intégration facile dans votre flux de travail
La chimie du kit BigDye™ Terminator v.1.1 ne nécessite aucun nouveau logiciel, ni aucun ré-étalonnage d’instrument. Vous pouvez intégrer un kit ou un autre à votre flux de travaux actuel, sans aucune modification majeure au niveau de vos protocoles.
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Chaque kit contient 10 tubes de Reaction Mix BigDye™ Terminator v1.1, amorce M13 (-21), ADN de contrôle pGEM et tube de 12 ml de tampon de séquençage 5X (peut être conservé à 4°C). Il y a suffisamment de réactifs pour 1 000 réactions. Conserver le kit entre -15°C et -25°C. Éviter les cycles de congélation-décongélation répétés.
Format barrettes à 12 puits, barrettes à 8 puits, Plaque à 96 ou 384 puits
À utiliser avec (équipement) Analyseur génétique 310, analyseur génétique 3130xl, analyseur d’ADN 3730xl, GeneAmp 9700, thermocycleur Veriti, analyseur génétique 3130, analyseur d’ADN 3730, analyseur génétique 3500xL, analyseur génétique 3500
À utiliser avec (application) Séquençage standard
Gamme de produits BigDye™ Terminator
Type de produit Tampon de séquençage
Quantité 1000 réactions
Technique Séquençage de terminaison à colorant fluorescent
Compatibilité des modèles ADN BAC, ADN plasmidique (≤15 Kb), amplicons PCR, ADN simple brin