Learn More
Applied Biosystems™ Kit de séquençage cyclique BigDye™ Terminator v1.1
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
This BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit is designed for specialty applications that require optimal basecalling adjacent to the primer and for sequencing short PCR product templates with rapid electrophoresis run modules.
- Improve the quality of your results for a wide range of sequencing applications
- Sequence challenging templates and sequences more successfully
- Get longer, higher-quality reads with more uniform peak heights and optimal signal balance
- Enhance your productivity and reduce costs
•Amélioration de la qualité de vos résultats sur un vaste éventail d’applications de séquençage.
•Meilleur séquençage des séquences et des modèles complexes.
• Lectures plus longues et de meilleure qualité, avec des hauteurs de pics plus uniformes et un équilibre optimal des signaux.
• Amélioration de la productivité et réduction des coûts.
Traitement des séquences difficiles
Le kit de séquençage de cycle BigDye Terminator v1.1 vous permet de disposer d’une chimie à la fois robuste et très flexible, capable de s’adapter à un vaste éventail d’applications, notamment le séquençage de novo et le reséquençage.
Hauteurs de pics plus uniformes et plus grande précision
Avec la chimie supérieure du kit BigDye Terminator v1.1, vous générez des données avec des hauteurs de pics uniformes et un équilibre du signal optimisé. Vous obtenez ainsi des lectures plus longues et de meilleure qualité.ainsi que des affectations de base plus précises pour la détection de mutations et d’hétérozygotes.
Intégration facile dans votre flux de travail
La chimie du kit BigDye™ Terminator v.1.1 ne nécessite aucun nouveau logiciel, ni aucun ré-étalonnage d’instrument. Vous pouvez intégrer un kit ou un autre à votre flux de travaux actuel, sans aucune modification majeure au niveau de vos protocoles.
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Chaque kit contient 2 tubes de 20 ml de Reaction Mix compatible BigDye™ Terminator v1.1, 2 tubes d’amorce M13 (-21), 2 tubes d’ADN de contrôle pGEM, un tube de 28 ml de tampon de séquençage 5X (peut être conservé à 4°C). Conserver le kit entre -15°C et -25°C et évitez les cycles de congélation-décongélation répétés. |
| Format | barrettes à 12 puits, barrettes à 8 puits, Plaque à 96 ou 384 puits |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur génétique 310, analyseur génétique 3130xl, analyseur d’ADN 3730xl, GeneAmp 9700, thermocycleur Veriti, analyseur génétique 3130, analyseur d’ADN 3730, analyseur génétique 3500xL, analyseur génétique 3500 |
| À utiliser avec (application) | Séquençage standard |
| Gamme de produits | BigDye™ Terminator |
| Type de produit | Tampon de séquençage |
| Quantité | 5000 réactions |
| Technique | Séquençage de terminaison à colorant fluorescent |
| Compatibilité des modèles | ADN BAC, ADN plasmidique (≤15 Kb), amplicons PCR, ADN simple brin |