Learn More
Applied Biosystems™ Tampon de séquençage 5X BigDye™ Terminator v1.1 & v3.1
Code produit 15768289 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
28 mL
233 mL
Conditionnement:
1 pièce
1mL
233mL
28mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15768289 1 mL 1 pièce
15929182 1 mL 1mL
15791816 28 mL 1 pièce
15939182 28 mL 28mL
15879776 233 mL 1 pièce
16355292 233 mL 233mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15768289 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4336697
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ce tampon de séquençage est optimisé pour une utilisation avec les kits de séquençage des cycles BigDye™ Terminator v1.1 et v3.1.
  • Optimisé pour une utilisation avec les kits de séquençage cyclique BigDye™ Terminator
Informations sur la commande
Pièce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon Tampon de séquençage
Concentration 5X
Contenu et stockage À stocker entre 2° et 8°C.
À utiliser avec (équipement) GeneAmp 9700, thermocycleur Veriti, analyseur génétique 3500, analyseur d’ADN 3730xl, analyseur génétique 3130xl, analyseur génétique 3500xL, analyseur d’ADN 3730
À utiliser avec (application) Séquençage standard
Gamme de produits BigDye
Type de produit Tampon de séquençage
Quantité 1 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Liquide