Learn More
Applied Biosystems™ Matrix Standards Kit, BigDye™ Terminator v3.1, for 31xx/3500/SeqStudio™/SeqStudio™ Flex
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Includes
Ce kit contient deux tubes d’étalon utilisés pour générer un spectre nécessaire lors de l’analyse de fragments d’ADN marqués au BigDye Terminator v3.1 sur les analyseurs génétiques des séries 31xx, 3500, SeqStudio et SeqStudio Flex. Chaque tube contient un mélange de quatre couleurs différentes de fragments d’ADN marqués au colorant fluorescent, en suspension dans un tampon TE 1X.
This kit contains two tubes of standard used to generate a spectrum required when analyzing BigDye Terminator v3.1 labeled DNA fragments on 31xx, 3500, SeqStudio, and SeqStudio Flex series genetic analyzers. Each tube contains a blend of four different colors of fluorescent dye-labeled DNA fragments suspended in 1X TE buffer.
Informations sur la commande
1 kit
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver entre 2 et 8°C, à l’abri de la lumière. Ne pas congeler. |
| Format | Kit |
| À utiliser avec (équipement) | 31xx Series Genetic Analyzers, SeqStudio™ Genetic Analyzer, 3500 Series Genetic Analyzers, SeqStudio Flex Series Genetic Analyzers |
| À utiliser avec (application) | Séquençage |
| Marqueur ou colorant | ROX, TAMRA™, Rhodamine 110, Rhodamine 6G |
| Gamme de produits | BigDye Terminator, BigDye |
| Type de produit | Étalon de matrice |
| Quantité | 1 kit |
| Conditions d’expédition | Glace |