Learn More
Applied Biosystems™ Kit de séquençage cyclique BigDye™ Terminator v3.1
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
The BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit's robust, highly flexible chemistry is ideal for de novo sequencing, resequencing, and finishing with PCR product, plasmid, fosmid, and BAC templates.
- Improve the quality of your results for a wide range of sequencing applications
- Optimized for long read lengths
- Better dye mobility characteristics
- Improved performance reading through GT-rich regions
- Get longer, higher-quality reads with more uniform peak heights and optimal signal balance
- Enhance your productivity and reduce costs
Get more uniform peak heights and improved accuracy
With BigDye™ Terminator v3.1 kit superior chemistry, you generate data with uniform peak heights and optimized signal balance. This results in longer, higher-quality reads and more accurate base assignments for heterozygote and mutation detection.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • 1 tube de 800 µl de BigDye™ Terminator v3.1 Ready Reaction Mix • 1 tube d’amorce M13 (-21) • 1 tube d’ADN témoin pGEM • 2 tubes de 1 ml de tampon de stockage 5X Stocker le kit entre -15°C et -25°C. Le tampon de séquençage BigDye™ peut être stocké à 4°C. |
| Format | Kit, 8-well Strip, 96- or 384-well Plate |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur génétique 310, analyseur génétique 3130xl, analyseur d’ADN 3730xl, GeneAmp 9 700, thermocycleur Veriti, analyseur génétique 3 130, analyseur d’ADN 3 730, analyseur génétique 3500xL, analyseur génétique 3 500 |
| À utiliser avec (application) | Séquençage |
| Gamme de produits | BigDye™ Terminator |
| Type de produit | Tampon de séquençage |
| Quantité | 100 réactions |
| Technique | Séquençage de terminaison à colorant fluorescent |
| Compatibilité des modèles | ADN BAC, ADN lambda, ADN génomique (bactérien), ADN simple brin, produits amplifiés par cercle roulant, fosmides, amplicons PCR (50:50 hétérozygotes), ADN plasmide (≤15 Kb), amplicons PCR |