Learn More
Applied Biosystems™ Kit de séquençage cyclique BigDye™ Terminator v3.1
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
The BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit's robust, highly flexible chemistry is ideal for de novo sequencing, resequencing, and finishing with PCR product, plasmid, fosmid, and BAC templates.
- Improve the quality of your results for a wide range of sequencing applications
- Optimized for long read lengths
- Better dye mobility characteristics
- Improved performance reading through GT-rich regions
- Get longer, higher-quality reads with more uniform peak heights and optimal signal balance
- Enhance your productivity and reduce costs
Get more uniform peak heights and improved accuracy
With BigDye™ Terminator v3.1 kit superior chemistry, you generate data with uniform peak heights and optimized signal balance. This results in longer, higher-quality reads and more accurate base assignments for heterozygote and mutation detection.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • 10 tubes de BigDye™ Terminator v3.1 Ready Reaction Mix • Amorce M13 (-21) • Gabarit témoin d’ADN double brin pGEM™-3Zf(+) • 1 tube de 12 ml de tampon de séquençage 5X (peut être stocké à 4°C) Stocker le kit entre -15°C et -25°C et éviter les cycles de gel-dégel répétés. |
| Format | barrettes à 12 puits, barrettes à 8 puits, Plaque à 96 ou 384 puits |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur génétique 310, analyseur génétique 3130xl, analyseur d’ADN 3730xl, GeneAmp 9700, thermocycleur Veriti, analyseur génétique 3130, analyseur d’ADN 3730, analyseur génétique 3500xL, analyseur génétique 3500 |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour le séquençage, le reséquençage et le finissage De Novo avec les modèles PCR, plasmidique, Fosmid et BAC |
| Gamme de produits | BigDye™ Terminator |
| Type de produit | Tampon de séquençage |
| Quantité | 1000 réactions |
| Technique | Séquençage de terminaison à colorant fluorescent |
| Compatibilité des modèles | ADN BAC, ADN lambda, ADN génomique (bactérien), produits amplifiés par cercle roulant, fosmides, amplicons PCR (50:50 hétérozygotes), ADN plasmide (≤15 Kb), ADN simple brin |