Learn More
Applied Biosystems™ Kit de séquençage cyclique BigDye™ Terminator v3.1
Code produit 15847581 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1000 réactions
100 réactions
24 réactions
25 000 réactions
5000 réactions
Conditionnement:
1 pièce
24 réactions
25000 réactions
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15847581 5000 réactions 1 pièce
15899786 24 réactions 24 réactions
15781836 100 réactions 1 pièce
15809796 1000 réactions 1 pièce
17152979 25 000 réactions 25000 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15847581 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4337457
Includes
10 tubes de 20 ml de BigDye™ Terminator v3.1 Ready Reaction Mix, 4 tubes d’amorce M13 (-21), 4 tubes d’ADN de contrôle pGEM, 1 tube de 233 ml de tampon de séquençage 5X (peut être stocké à 4°C)
Le kit de séquençage cyclique BigDye™ Terminator v3.1 présente une chimie robuste et très flexible
Les propriétés chimiques à la fois solides et extrêmement flexibles du kit de séquençage cyclique BigDye™ Terminator v3.1 en font un produit idéal pour le séquençage de novo, le reséquençage et la finition avec des modèles de produit PCR, plasmidique, fosmidique et BAC.
•Améliorez la qualité de vos résultats pour une large gamme d’applications de séquençage
• Optimisé pour de grandes longueurs de lecture
• . Meilleures caractéristiques de mobilité des colorants
• Amélioration des performances de lecture dans les régions à forte concentration en GT
• Lectures plus longues et de meilleure qualité, avec des hauteurs de pics plus uniformes et un équilibre optimal des signaux
• Améliorez votre productivité et réduisez vos coûts
Hauteurs de pics plus uniformes et précision accrue
Avec la chimie supérieure du kit BigDye™ Terminator v3.1, vous générez des données avec des hauteurs de pics uniformes et un équilibre du signal optimisé.Ceci a pour résultat des lectures plus longues et de meilleure qualité et des affectations de base plus précises pour la détection de mutations et d’hétérozygotes.
Informations sur la commande
À l’unité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 2 tubes de 20 ml de BigDye™ Terminator v3.1 Ready Reaction Mix
• 2 tubes d’amorce M13 (-21)
• 2 tubes d’ADN témoin pGEM
• 2 tubes de 28 ml de tampon de séquençage 5X (peut être stocké à 4°C)
Stocker le kit entre -15°C et -25°C et éviter les cycles de gel-dégel répétés.
Format barrettes à 12 puits, barrettes à 8 puits, Plaque à 96 ou 384 puits
À utiliser avec (équipement) Analyseur génétique 310, analyseur génétique 3130xl, analyseur d’ADN 3730xl, GeneAmp 9700, thermocycleur Veriti, analyseur génétique 3130, analyseur d’ADN 3730, analyseur génétique 3500xL, analyseur génétique 3500
À utiliser avec (application) Idéal pour le séquençage, le reséquençage et le finissage De Novo avec les modèles PCR, plasmidique, Fosmid et BAC
Gamme de produits BigDye™ Terminator
Type de produit Tampon de séquençage
Quantité 5000 réactions
Technique Séquençage de terminaison à colorant fluorescent
Compatibilité des modèles ADN BAC, ADN plasmidique (≤15 Kb), Amplicons PCR, ADN simple brin