Learn More
Applied Biosystems™ Kit de séquençage cyclique BigDye™ Terminator v3.1
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
The BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit's robust, highly flexible chemistry is ideal for de novo sequencing, resequencing, and finishing with PCR product, plasmid, fosmid, and BAC templates.
- Improve the quality of your results for a wide range of sequencing applications
- Optimized for long read lengths
- Better dye mobility characteristics
- Improved performance reading through GT-rich regions
- Get longer, higher-quality reads with more uniform peak heights and optimal signal balance
- Enhance your productivity and reduce costs
Get more uniform peak heights and improved accuracy
With BigDye™ Terminator v3.1 kit superior chemistry, you generate data with uniform peak heights and optimized signal balance. This results in longer, higher-quality reads and more accurate base assignments for heterozygote and mutation detection.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Tube de 200 µl de BigDye™ Terminator v3.1 Ready Reaction Mix, 1 tube d’amorce M13 (-21), 1 tube d’ADN de contrôle pGEM et un tube de 1 ml de tampon de séquençage 5X. Stocker le kit entre -15° et -25°C. Le tampon de séquençage BigDye™ peut être stocké à 4°C. |
| Format | Kit, 8-well Strip, 96- or 384-well Plate |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur génétique 310, analyseur génétique 3130xl, analyseur d’ADN 3730xl, GeneAmp 9700, thermocycleur Veriti, analyseur génétique 3130, analyseur d’ADN 3730, analyseur génétique 3500xL, analyseur génétique 3500 |
| À utiliser avec (application) | Séquençage riche en AT (> 65 %), séquençage comparé (mutations de lignée germinale - 50:50), séquençage riche en GC (> 65 %), détection des bases mixtes, séquençage à lecture longue, reséquençage, séquençage De Novo - débit élevé (ADNc), séquençage de modèles riche en GT ou difficile |
| Gamme de produits | BigDye™ Terminator |
| Type de produit | Tampon de séquençage |
| Quantité | 24 réactions |
| Technique | Séquençage de terminaison à colorant fluorescent |
| Compatibilité des modèles | ADN BAC, ADN lambda, ADN génomique (bactérien), ADN simple brin, produits amplifiés par cercle roulant, fosmides, amplicons PCR (50:50 hétérozygotes), ADN plasmide (≤15 Kb), amplicons PCR |