Learn More
Applied Biosystems™ Kit de séquençage cyclique BigDye™ Terminator v3.1
Code produit 17152979 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 réactions
100 réactions
24 réactions
25 000 réactions
5000 réactions
Conditionnement:
1 pièce
24 réactions
25000 réactions
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17152979 25 000 réactions 25000 réactions
15899786 24 réactions 24 réactions
16375292 24 réactions 24 réactions
15781836 100 réactions 1 pièce
15809796 1000 réactions 1 pièce
15847581 5000 réactions 1 pièce
15819796 25 000 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17152979 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4337458
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Le kit de séquençage cyclique BigDye™ Terminator v3.1 présente une chimie robuste et très flexible
The BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit's robust, highly flexible chemistry is ideal for de novo sequencing, resequencing, and finishing with PCR product, plasmid, fosmid, and BAC templates.
  • Improve the quality of your results for a wide range of sequencing applications
  • Optimized for long read lengths
  • Better dye mobility characteristics
  • Improved performance reading through GT-rich regions
  • Get longer, higher-quality reads with more uniform peak heights and optimal signal balance
  • Enhance your productivity and reduce costs
Get more uniform peak heights and improved accuracy
With BigDye™ Terminator v3.1 kit superior chemistry, you generate data with uniform peak heights and optimized signal balance. This results in longer, higher-quality reads and more accurate base assignments for heterozygote and mutation detection.
Les propriétés chimiques à la fois solides et extrêmement flexibles du kit de séquençage cyclique BigDye™ Terminator v3.1 en font un produit idéal pour le séquençage de novo, le reséquençage et la finition avec des modèles de produit PCR, plasmidique, fosmidique et BAC.
•Améliorez la qualité de vos résultats pour une large gamme d’applications de séquençage
• Optimisé pour de grandes longueurs de lecture
• . Meilleures caractéristiques de mobilité des colorants
• Amélioration des performances de lecture dans les régions à forte concentration en GT
• Lectures plus longues et de meilleure qualité, avec des hauteurs de pics plus uniformes et un équilibre optimal des signaux
• Améliorez votre productivité et réduisez vos coûts
Hauteurs de pics plus uniformes et précision accrue
Avec la chimie supérieure du kit BigDye™ Terminator v3.1, vous générez des données avec des hauteurs de pics uniformes et un équilibre du signal optimisé.Ceci a pour résultat des lectures plus longues et de meilleure qualité et des affectations de base plus précises pour la détection de mutations et d’hétérozygotes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 10 tubes × 20 ml de BigDye™ Terminator v3.1 Ready Reaction Mix
• 4 tubes d’amorce M13 (-21)
• 4 tube d’ADN témoin pGEM
• 1 tube × 233 ml de tampon de séquençage 5X (peut être stocké à 4°C)
Stocker le kit entre -15°C et -25°C et éviter les cycles de gel-dégel répétés.
Format barrettes à 12 puits, barrettes à 8 puits, Plaque à 96 ou 384 puits
À utiliser avec (équipement) Analyseur génétique 310, analyseur génétique 3130xl, analyseur d’ADN 3730xl, GeneAmp 9700, thermocycleur Veriti, analyseur génétique 3130, analyseur d’ADN 3730, analyseur génétique 3500xL, analyseur génétique 3500
À utiliser avec (application) Séquençage standard
Gamme de produits BigDye™ Terminator
Type de produit Tampon de séquençage
Quantité 25 000 réactions
Technique Séquençage de terminaison à colorant fluorescent
Compatibilité des modèles ADN BAC, ADN plasmidique (≤15 Kb), Amplicons PCR, ADN simple brin