Learn More
Applied Biosystems™ 3730/3730xl DNA Analyzer Sequencing Standards, BigDye™ Terminator v3.1
Code produit 15819786 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15819786 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15819786 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4336943
 Article restreint
En stock
Includes
Ce kit contient 4 tubes de séquence standard hsp69 utilisés pour l’étalonnage des instruments et des spectres
Ce matériel est utilisé avec les analyseurs d’ADN 3730 et 3730xl.
Ce kit contient quatre tubes de séquence standard hsp69 utilisés pour l’étalonnage des instruments et des spectres.
Informations sur la commande
Kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Ce kit contient 4 tubes de séquence standard hsp69 utilisés pour l’étalonnage des instruments et des spectres. Ce matériel est utilisé avec les analyseurs d’ADN 3730 et 3730xl. Conserver le kit entre -15 et -25°C.
Format Tube
À utiliser avec (équipement) Analyseur d’ADN 3730xl, analyseur d’ADN 3730
À utiliser avec (application) Séquençage
Gamme de produits BigDye Terminator, BigDye
Type de produit Normes de séquençage
Quantité 1 kit
Conditions d’expédition Glace carbonique