Includes
Solution XTerminator™ de 20 ml (conserver à 4°C), solution SAM™ de 90 ml (conserver à température ambiante ou à 4°C)
- Éliminez le transfert de liquide : utilisez une seule plaque
- Obtenez l’élimination totale des taches de colorants
- Stabilisez les échantillons avant analyse
- Améliorez vos flux de travaux liés au séquençage
- Exécutez des protocoles manuels ou automatisés
- Parvenez rapidement à des résultats fiables et reproductibles
Order Info
Pièce
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | • Solution XTerminator™ de 20 ml (conserver à 4°C) • Solution SAM™ de 90 ml (conserver à température ambiante ou à 4°C) |
| Format | Kit |
| Type d’échantillon | Produits de séquençage |
| Type de produit final | ADN |
| À utiliser avec (application) | Séquençage |
| Comprend | 2 flacons |
| Gamme de produits | BigDye XTerminator™, BigDye™ |
| Quantité | 1000 préparations |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| Cible | Réactions de séquençage |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 1000RXN BIGDYE XTERMINATOR KIT 20ML EACH
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: benzene
Usage exclusivement réservé à la recherche