Learn More
Applied Biosystems™ Kit de purification BigDye Xterminator™
Code produit 15879816 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1000 préparations
2 flacons
Conditionnement:
1 pièce
2mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15879816 2 flacons 1 pièce
15741826 2 flacons 2mL
15899816 1000 préparations 1 pièce
15889816 2 flacons 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15879816 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4376484
Edge
Includes
Solution XTerminator™ de 50 ml (conserver à 4°C) Solution SAM™ de 225 ml (conserver à température ambiante ou à 4°C)
Le kit de purification BigDye XTerminator™ est une méthode de purification simple et rapide pour les réactions de séquençage d’ADN qui élimine les sels et terminateurs BigDye™ non incorporés.
  • Éliminez le transfert de liquide : utilisez une seule plaque
  • Obtenez l’élimination totale des taches de colorants
  • Stabilisez les échantillons avant analyse
  • Améliorez vos flux de travaux liés au séquençage
  • Exécutez des protocoles manuels ou automatisés
  • Parvenez rapidement à des résultats fiables et reproductibles
Informations sur la commande
Pièce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Solution XTerminator™ de 50 mL (conserver à 4°C), Solution SAM™ de 225 mL (conserver à température ambiante ou à 4°C)
Format Kit
Type d’échantillon Produits de séquençage
Type de produit final ADN
À utiliser avec (application) Séquençage
Comprend 2 flacons
Nbre de réactions 2500
Gamme de produits BigDye XTerminator, BigDye
Type de produit Kit de purification
Quantité 2 flacons
Cible Réactions de séquençage
Heure du test 40 min
Quantité de matériel de démarrage 10 μl
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • BTL XTERMINATOR SOLUTION 800ML
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: DOWEX MR-3 MIXED IONEXCHANGE RESIN