Learn More
Applied Biosystems™ Kit de purification BigDye Xterminator™
Code produit 15899816 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 préparations
2 flacons
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
1000 réactions
2mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15899816 1000 préparations 1 pièce
15741826 2 flacons 2mL
15929202 2 flacons 100 pièces
16315312 1000 préparations 1000 réactions
15879816 2 flacons 1 pièce
15889816 2 flacons 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15899816 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4376487
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Solution XTerminator™ de 20 ml (conserver à 4°C), solution SAM™ de 90 ml (conserver à température ambiante ou à 4°C)
Le kit de purification BigDye XTerminator™ est une méthode de purification simple et rapide pour les réactions de séquençage d’ADN qui élimine les sels et terminateurs BigDye™ non incorporés.
  • Éliminez le transfert de liquide : utilisez une seule plaque
  • Obtenez l’élimination totale des taches de colorants
  • Stabilisez les échantillons avant analyse
  • Améliorez vos flux de travaux liés au séquençage
  • Exécutez des protocoles manuels ou automatisés
  • Parvenez rapidement à des résultats fiables et reproductibles
Informations sur la commande
Pièce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Solution XTerminator™ de 20 mL (conserver à 4°C), Solution SAM™ de 90 mL (conserver à température ambiante ou à 4°C)
Format Kit
Type d’échantillon Produits de séquençage
Type de produit final ADN
À utiliser avec (application) Séquençage
Comprend 2 flacons
Gamme de produits BigDye XTerminator, BigDye
Quantité 1000 préparations
Conditions d’expédition Glace
Cible Réactions de séquençage
Heure du test 40 min
Quantité de matériel de démarrage 10 μl
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • BigDye XTerminator Purification Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: DOWEX MR-3 MIXED IONEXCHANGE RESIN, diethenylbenzene