Learn More
Invitrogen™ Bigfoot™ Accessoires pour trieur de cellules spectrales
Codice prodotto. 31759049
Cambia vista
Click to view available options
Type de produit:
Adaptateur de puce, 10X
Adaptateur de tube de sortie, 1,5 ml
Adaptateur de tube de sortie, 15 ml
Adaptateur de tube de sortie, 5 ml
Adaptateur de tube de sortie, 50 ml
Bouchon de déconditionnement autoclavable
Bouchon de nettoyage autoclavable
Complet Decon Kit NADCC
Embout de buse, 100 μm
Embout de buse, 70 μm
Filtre autoclavable de 0,05 μm
Filtre passe-bande, 525/35
Support de cassette Allergenco-D
Dimensione della confezione:
1 kit
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Type de produit unitSize
31759049 Support de cassette Allergenco-D 1 pièce
18094110 Bouchon de nettoyage autoclavable 1 pièce
18014110 Bouchon de déconditionnement autoclavable 1 pièce
17932051 Filtre autoclavable de 0,05 μm 1 pièce
18895490 Filtre passe-bande, 525/35 -
18054110 Adaptateur de puce, 10X 1 pièce
17414963 Embout de buse, 70 μm 1 pièce
17424963 Embout de buse, 100 μm 1 pièce
18064050 Adaptateur de tube de sortie, 1,5 ml 1 pièce
18074110 Adaptateur de tube de sortie, 5 ml 1 pièce
18074050 Adaptateur de tube de sortie, 15 ml 1 pièce
17464973 Adaptateur de tube de sortie, 50 ml 1 pièce
31722901 Complet Decon Kit NADCC 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31759049 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PL00417
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Le trieur de cellules Bigfoot dispose d'une multitude d'accessoires de tri cellulaire permettant les tris multiparamètres les plus complexes et répondant aux exigences de haut débit d'une large gamme d'applications.
L'/Le/La Invitrogen Le trieur de cellules spectral de Grossepied offre la puissance, les performances et la flexibilité nécessaires pour accélérer les découvertes de bords. Conçue pour rationaliser le flux de travail de tri des cellules et améliorer l’expérience utilisateur, le trieur de repos pour participantes ( participants) dispose d’une multiplication d’améliorations et d’accessoires en matière de tri de cellules, ainsi que de capacités uniques pour permettre les tris multi-paramètres les plus complexes et pour répondre aux exigences à débit élevé pour une large gamme de demandes.
Le trieur de cellules spectral Bigfoot offre une gamme complète d'accessoires pour une extension continue de l'instrument, notamment des embouts de buse interchangeables, des adaptateurs d'entrée et de sortie de tri d'échantillons à température contrôlée, ainsi que des bouteilles et des bouchons pour fluides en vrac.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
À utiliser avec (équipement) Bigfoot™ Trieur de cellules spectrales
Quantité 1 de chaque
Type de produit Support de cassette Allergenco-D
Usage exclusivement réservé à la recherche.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.