Learn More
Invitrogen™ Bigfoot™ Accessoires pour trieur de cellules spectrales
Code produit 31941693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Adaptateur de puce, 10X
Adaptateur de tube de sortie, 1,5 ml
Adaptateur de tube de sortie, 15 ml
Adaptateur de tube de sortie, 5 ml
Adaptateur de tube de sortie, 50 ml
Bouchon de déconditionnement autoclavable
Bouchon de nettoyage autoclavable
Complet Decon Kit NADCC
Embout de buse, 100 μm
Embout de buse, 70 μm
Filtre autoclavable de 0,05 μm
Filtre passe-bande, 525/35
Kit de filtre optique Chromosome
Support de cassette Allergenco-D
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
31941693 Kit de filtre optique Chromosome 1 pièce
18094110 Bouchon de nettoyage autoclavable 1 pièce
18014110 Bouchon de déconditionnement autoclavable 1 pièce
17932051 Filtre autoclavable de 0,05 μm 1 pièce
18895490 Filtre passe-bande, 525/35 -
18054110 Adaptateur de puce, 10X 1 pièce
17414963 Embout de buse, 70 μm 1 pièce
17424963 Embout de buse, 100 μm 1 pièce
18064050 Adaptateur de tube de sortie, 1,5 ml 1 pièce
18074110 Adaptateur de tube de sortie, 5 ml 1 pièce
18074050 Adaptateur de tube de sortie, 15 ml 1 pièce
17464973 Adaptateur de tube de sortie, 50 ml 1 pièce
31722901 Complet Decon Kit NADCC 1 kit
31759049 Support de cassette Allergenco-D 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 31941693 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PL00365
 Article restreint
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le trieur de cellules Bigfoot dispose d'une multitude d'accessoires de tri cellulaire permettant les tris multiparamètres les plus complexes et répondant aux exigences de haut débit d'une large gamme d'applications.
L'/Le/La Invitrogen Le trieur de cellules spectral de Grossepied offre la puissance, les performances et la flexibilité nécessaires pour accélérer les découvertes de bords. Conçue pour rationaliser le flux de travail de tri des cellules et améliorer l’expérience utilisateur, le trieur de repos pour participantes ( participants) dispose d’une multiplication d’améliorations et d’accessoires en matière de tri de cellules, ainsi que de capacités uniques pour permettre les tris multi-paramètres les plus complexes et pour répondre aux exigences à débit élevé pour une large gamme de demandes.
The Bigfoot Spectral Cell Sorter offers a full line of accessory products for continuous expansion of the instrument, including interchangeable nozzle tips, temperature controlled sample input and sort output adapters, and bulk fluid bottles and caps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Bigfoot™ Spectral Cell Sorter
À utiliser avec (application) Flow Cytometry
Quantité Each
Contenu et stockage Room Temperature
Comprend Optical filter retention, labels, storage box, and 3 empty filter holders
Type de produit Kit de filtre optique Chromosome
Gamme de produits Bigfoot
Usage exclusivement réservé à la recherche.