Learn More
Chlorhydrate de biguanure, TRC
Code produit 30240727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30240727 1 g 1g
30240610 2.5 g 2.50g
30240826 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30240727 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB0165561G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4761-93-7
Formule moléculaire C2H7N5 . HCl
Poids moléculaire (g/mol) 137.57
Synonyme Diguanide Hydrochloride, Imidodicarbonimidic Diamide Hydrochloride, Guanylguanidine Hydrochloride, Isobiguanide Hydrochloride, (Aminoiminomethyl)-guanidine Hydrochloride;
Nom IUPAC 1-(diaminométhylidène)guanidine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.NC(=NC(=N)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Biguanide Hydrochloride
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C2H7N5.ClH/c3-1(4)7-2(5)6;/h(H7,3,4,5,6,7);1H
Poids de la formule 137.0468