Learn More
Chlorhydrate de biguanure, TRC
Code produit 30240826
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30240826 5 g 5g
30240727 1 g 1g
30240610 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30240826 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB0165565G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4761-93-7
Formule moléculaire C2H7N5 . HCl
Poids moléculaire (g/mol) 137.57
Synonyme Diguanide Hydrochloride, Imidodicarbonimidic Diamide Hydrochloride, Guanylguanidine Hydrochloride, Isobiguanide Hydrochloride, (Aminoiminomethyl)-guanidine Hydrochloride;
Nom IUPAC 1-(diaminométhylidène)guanidine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.NC(=NC(=N)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Biguanide Hydrochloride
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C2H7N5.ClH/c3-1(4)7-2(5)6;/h(H7,3,4,5,6,7);1H
Poids de la formule 137.0468