Learn More
BIIB021, MedChemExpress
Code produit 16496447
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16496447 5 mg
16490097 50 mg
16474786 100 mg
16433718 10 mg
16420956 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16496447 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10212
MedChemExpress BIIB021 (CNF2024) is an orally active, fully synthetic inhibitor of HSP90 with a Ki and an EC50 of 1.7 nM and 38 nM, respectively.
BIIB021 (CNF2024) is an orally active, fully synthetic inhibitor of HSP90 with a Ki and an EC50 of 1.7 nM and 38 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau BIIB021
CAS 848695-25-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H15ClN6O
Quantité 5 mg
Synonyme CNF2024
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 45 mg/mL (141.17 mM)
SMILES ClC1=C2C(N(C=N2)CC3=C(C(OC)=C(C=N3)C)C)=NC(N)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 318.76
Poids de la formule 318.76
Pourcentage de pureté 99.05%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death