Learn More
Bikinin, MedChemExpress
Code produit 16485906
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16485906 100 mg
16471447 50 mg
16455238 10 mg
16447957 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16485906 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12524
MedChemExpress Bikinin is a non-steroidal, ATP-competitive inhibitor of plant GSK-3/Shaggy-like kinases and activates BR (brassinosteroids) signaling.
Bikinin is a non-steroidal, ATP-competitive inhibitor of plant GSK-3/Shaggy-like kinases and activates BR (brassinosteroids) signaling.
Spécification
Nom chimique ou matériau Bikinin
CAS 188011-69-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H9BrN2O3
Quantité 100 mg
Synonyme Abrasin
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 42 mg/mL (153.80 mM)
SMILES O=C(O)CCC(NC1=NC=C(Br)C=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 273.08
Poids de la formule 273.08
Pourcentage de pureté 99.94%
Qualité Research
Forme physique Solid