Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bile bovine, poudre
Code produit. 15507529 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 15507529
Marque: Thermo Scientific Chemicals 460330250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 8008-63-7 | C24H40O5 | 408.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8008-63-7
Formule moléculaire C24H40O5
Poids moléculaire (g/mol) 408.58
Clé InChI BHQCQFFYRZLCQQ-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC Acide 4-{4,7,11-trihydroxy-9a,11a-diméthyl-hexadécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthren-1-yl}pentanoïque
SMILES CC(CCC(O)=O)C1CCC2C3C(O)CC4CC(O)CCC4(C)C3CC(O)C12C
Spécification
Nom chimique ou matériau Bile bovine
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble.