Learn More
Thermo Scientific™ Gélose à l’esculine biliée
Code produit. 12355743
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Format:
Monoplaque de 90 mm
Type de milieu:
Gélose à l’esculine biliée
Origine de la fabrication:
Royaume-Uni
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12355743
Marque: Thermo Scientific™ PO0169A
Isolez et différenciez les entérocoques / streptocoques du groupe D et les streptocoques n’appartenant pas au groupe D à l’aide de ce milieu microbiologique sélectif.
Isolez et différenciez les entérocoques / streptocoques du groupe D et les streptocoques hors groupe D à l’aide de la gélose à l’esculine biliée Thermo Scientific™, un milieu microbiologique sélectif.
Les streptocoques / entérocoques du groupe D hydrolysent l’esculine et forment ainsi l’esculétine et le dextrose. L’esculétine se combine avec le citrate ferrique dans le milieu pour former un complexe brun foncé ou noir qui indique un résultat positif. Les sels biliaires inhiberont les bactéries à gram-positif autres que les entérocoques / streptocoques du groupe D.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Paille / marron, transparent
Contenu et stockage 2°C à 10°C
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Royaume-Uni
Type de milieu Gélose à l’esculine biliée
Type de produit Gélose
Poids plein 19,5 g ± 1,0 g
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/boîte