Learn More
Bilirubine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11498137
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11498137
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17522.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Bilirubin 97%, CAS # 635-65-4, is a tetrapyrroliccompound found in bile that is a product of heme catabolism.
Bilirubin is widely utilized to monitor the liver function and their disease, such as hepatitis or cirrhosis; or the effects of medicines which are damage the liver. It acts as a pigment in certain algae to capture light energy. Its double bonds are isomerizes in the presence of light, which is employed in phototherapy of jaundiced newborns babies. It is used to detect the blocking in bile ducts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La bilirubine est un produit de dégradation de l’hème suite à l’activité de l’hème oxydase.La bilirubine est produite dans le système réticuloendothélial et conjuguée dans le foie.Elle apparaît comme un pigment orange-jaune sécrétée dans la bile
  • Des niveaux élevés de bilirubine non conjuguée peuvent entraîner une jaunisse, une condition du jaunissement de la peau et des yeux.Ceci peut être toxique et peut être un signe d’une maladie hépatique grave
  • La bilirubine a montré avoir des fonctions telles que la signalisation cellulaire, la modulation du métabolisme et la régulation immunitaire
  • Elle a une activité antioxydante protectrice à des niveaux modérés
Application
  • La bilirubine est largement utilisée dans les études sur la fonction hépatique et les maladies, telles que l’hépatite ou la cirrhose
  • En tant qu’antioxydant, la bilirubine a été étudiée dans la protection contre la mort cellulaire médiée par H2O2
  • Elle peut être utilisée comme un piège des dérivés réactifs de l’oxygène (ROS) ou comme un inhibiteur de la NADPH oxydase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 635-65-4
Formule moléculaire C33H36N4O6
Poids moléculaire (g/mol) 584.67
Numéro MDL MFCD00005499
Clé InChI BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N
Synonyme bilirubin, hematoidin, hemetoidin, bilirubin ix-alpha, principal bile pigment, unii-rfm9x3lj49, bilirubin ixalpha, 21h-biline-8,12-dipropanoic acid, 2,17-diethenyl-1,10,19,22,23,24-hexahydro-3,7,13,18-tetramethyl-1,19-dioxo, rfm9x3lj49, biline-8,12-dipropionic acid, 1,10,19,22,23,24-hexahydro-2,7,13,17-tetramethyl-1,19-dioxo-3,18-divinyl
CID PubChem 5280352
ChEBI CHEBI:16990
Nom IUPAC acide 3-[2-[[3-(2-carboxyéthyl)-5-[(Z)-(3-éthényl-4-méthyl-5-oxopyrrol-2-ylidène)méthyl]-4-méthyl-1H-pyrrol-2-yl]méthyl]-5-[(Z)-(4-éthényl-3-méthyl-5-oxopyrrol-2-ylidène)méthyl]-4-méthyl1H-pyrrol3-yl]propanoïque
SMILES CC1=C(C=C)\C(NC1=O)=C\C1=C(C)C(CCC(O)=O)=C(CC2=C(CCC(O)=O)C(C)=C(N2)\C=C2/NC(=O)C(C=C)=C2C)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bilirubin
Quantité 1 g
Beilstein 74376
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,1218
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,benzene,chlorobenzene,carbon disulfide,alkaline solutions and aqueous acid. Slightly soluble in ethanol and ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 584.68
Pourcentage de pureté 97%