Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bilirubine, 98+ %
Artikelnummer. 10237000 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Packungsgröße:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Conditionnement Packungsgröße
10237000 500 mg Flacon en verre 500mg
10513781 1 g Flacon en verre 1g
10559823 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10237000 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 230225000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
La bilirubine à 97 %, numéro CAS 635-65-4, est un composé tétrapyrrolique présent dans la bile qui est un produit du catabolisme de l’hème.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La bilirubine est un produit de dégradation de l’hème suite à l’activité de l’hème oxydase.La bilirubine est produite dans le système réticuloendothélial et conjuguée dans le foie.Elle apparaît comme un pigment orange-jaune sécrétée dans la bile
  • Des niveaux élevés de bilirubine non conjuguée peuvent entraîner une jaunisse, une condition du jaunissement de la peau et des yeux.Ceci peut être toxique et peut être un signe d’une maladie hépatique grave
  • La bilirubine a montré avoir des fonctions telles que la signalisation cellulaire, la modulation du métabolisme et la régulation immunitaire
  • Elle a une activité antioxydante protectrice à des niveaux modérés
Application
  • La bilirubine est largement utilisée dans les études sur la fonction hépatique et les maladies, telles que l’hépatite ou la cirrhose
  • En tant qu’antioxydant, la bilirubine a été étudiée dans la protection contre la mort cellulaire médiée par H2O2
  • Elle peut être utilisée comme un piège des dérivés réactifs de l’oxygène (ROS) ou comme un inhibiteur de la NADPH oxydase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 635-65-4
Formule moléculaire C33H36N4O6
Poids moléculaire (g/mol) 584.67
Numéro MDL MFCD00005499
Clé InChI BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N
Synonyme bilirubin, hematoidin, hemetoidin, bilirubin ix-alpha, principal bile pigment, unii-rfm9x3lj49, bilirubin ixalpha, 21h-biline-8,12-dipropanoic acid, 2,17-diethenyl-1,10,19,22,23,24-hexahydro-3,7,13,18-tetramethyl-1,19-dioxo, rfm9x3lj49, biline-8,12-dipropionic acid, 1,10,19,22,23,24-hexahydro-2,7,13,17-tetramethyl-1,19-dioxo-3,18-divinyl
CID PubChem 5280352
ChEBI CHEBI:16990
Nom IUPAC acide 3-[2-[[3-(2-carboxyéthyl)-5-[(Z)-(3-éthényl-4-méthyl-5-oxopyrrol-2-ylidène)méthyl]-4-méthyl-1H-pyrrol-2-yl]méthyl]-5-[(Z)-(4-éthényl-3-méthyl-5-oxopyrrol-2-ylidène)méthyl]-4-méthyl1H-pyrrol3-yl]propanoïque
SMILES CC1=C(C=C)\C(NC1=O)=C\C1=C(C)C(CCC(O)=O)=C(CC2=C(CCC(O)=O)C(C)=C(N2)\C=C2/NC(=O)C(C=C)=C2C)N1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Bilirubin
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Marron-rouge à orange
Perte à la dessiccation 1.8% max. (60°C, 2 hrs) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Merck Index 15, 1222
Poids de la formule 584.67
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.