Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bilirubine, 98+ %
Code produit 10513781 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10513781 1 g Flacon en verre 1g
10237000 500 mg Flacon en verre 500mg
10559823 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10513781 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 230220010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00€
    161.65€ / 1g
    Économisez 40.35€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
La bilirubine à 97 %, numéro CAS 635-65-4, est un composé tétrapyrrolique présent dans la bile qui est un produit du catabolisme de l’hème.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La bilirubine est un produit de dégradation de l’hème suite à l’activité de l’hème oxydase.La bilirubine est produite dans le système réticuloendothélial et conjuguée dans le foie.Elle apparaît comme un pigment orange-jaune sécrétée dans la bile
  • Des niveaux élevés de bilirubine non conjuguée peuvent entraîner une jaunisse, une condition du jaunissement de la peau et des yeux.Ceci peut être toxique et peut être un signe d’une maladie hépatique grave
  • La bilirubine a montré avoir des fonctions telles que la signalisation cellulaire, la modulation du métabolisme et la régulation immunitaire
  • Elle a une activité antioxydante protectrice à des niveaux modérés
Application
  • La bilirubine est largement utilisée dans les études sur la fonction hépatique et les maladies, telles que l’hépatite ou la cirrhose
  • En tant qu’antioxydant, la bilirubine a été étudiée dans la protection contre la mort cellulaire médiée par H2O2
  • Elle peut être utilisée comme un piège des dérivés réactifs de l’oxygène (ROS) ou comme un inhibiteur de la NADPH oxydase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 635-65-4
Formule moléculaire C33H36N4O6
Poids moléculaire (g/mol) 584.67
Numéro MDL MFCD00005499
Clé InChI BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N
Synonyme bilirubin, hematoidin, hemetoidin, bilirubin ix-alpha, principal bile pigment, unii-rfm9x3lj49, bilirubin ixalpha, 21h-biline-8,12-dipropanoic acid, 2,17-diethenyl-1,10,19,22,23,24-hexahydro-3,7,13,18-tetramethyl-1,19-dioxo, rfm9x3lj49, biline-8,12-dipropionic acid, 1,10,19,22,23,24-hexahydro-2,7,13,17-tetramethyl-1,19-dioxo-3,18-divinyl
CID PubChem 5280352
ChEBI CHEBI:16990
Nom IUPAC acide 3-[2-[[3-(2-carboxyéthyl)-5-[(Z)-(3-éthényl-4-méthyl-5-oxopyrrol-2-ylidène)méthyl]-4-méthyl-1H-pyrrol-2-yl]méthyl]-5-[(Z)-(4-éthényl-3-méthyl-5-oxopyrrol-2-ylidène)méthyl]-4-méthyl1H-pyrrol3-yl]propanoïque
SMILES CC1=C(C=C)\C(NC1=O)=C\C1=C(C)C(CCC(O)=O)=C(CC2=C(CCC(O)=O)C(C)=C(N2)\C=C2/NC(=O)C(C=C)=C2C)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bilirubin
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Marron-rouge à orange
Perte à la dessiccation 1.8% max. (60°C, 2 hrs) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 1222
Poids de la formule 584.67
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine