Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bilirubine, 98+ %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
- La bilirubine est un produit de dégradation de l’hème suite à l’activité de l’hème oxydase.La bilirubine est produite dans le système réticuloendothélial et conjuguée dans le foie.Elle apparaît comme un pigment orange-jaune sécrétée dans la bile
- Des niveaux élevés de bilirubine non conjuguée peuvent entraîner une jaunisse, une condition du jaunissement de la peau et des yeux.Ceci peut être toxique et peut être un signe d’une maladie hépatique grave
- La bilirubine a montré avoir des fonctions telles que la signalisation cellulaire, la modulation du métabolisme et la régulation immunitaire
- Elle a une activité antioxydante protectrice à des niveaux modérés
Application
- La bilirubine est largement utilisée dans les études sur la fonction hépatique et les maladies, telles que l’hépatite ou la cirrhose
- En tant qu’antioxydant, la bilirubine a été étudiée dans la protection contre la mort cellulaire médiée par H2O2
- Elle peut être utilisée comme un piège des dérivés réactifs de l’oxygène (ROS) ou comme un inhibiteur de la NADPH oxydase
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bilirubin |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Marron-rouge à orange |
| Perte à la dessiccation | 1.8% max. (60°C, 2 hrs) (vacuum) |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98+% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 5 g |
| Merck Index | 15, 1222 |
| Afficher plus |