Learn More
Bilirubin, MedChemExpress
Description
Bilirubin is a yellow breakdown product of heme catabolism. Bilirubin exhibits antioxidant and antimutagenic effects.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bilirubin |
| CAS | 635-65-4 |
| Couleur | Orange |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C33H36N4O6 |
| Quantité | 50 mg |
| Informations sur la solubilité | 0.1 M NaOH : 8.33 mg/mL (14.25 mM; ultrasonic and adjust pH to 10 with NaOH) ∣DMSO : 6 mg/mL (10.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.71 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) ∣0.1 M HCL : < 1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | CC(C(N/1)=O)=C(C=C)C1=C\C2=C(C)C(CCC(O)=O)=C(CC3=C(CCC(O)=O)C(C)=C(/C=C4NC(C(C=C)=C\4C)=O)N3)N2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 584.66 |
| Poids de la formule | 584.66 |
| Afficher plus |