Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bilirubin |
| CAS | 635-65-4 |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Formule moléculaire | C33H36N4O6 |
| Numéro MDL | MFCD00005499 |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 74376 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Synonyme | bilirubin, hematoidin, hemetoidin, bilirubin ix-alpha, principal bile pigment, unii-rfm9x3lj49, bilirubin ixalpha, 21h-biline-8,12-dipropanoic acid, 2,17-diethenyl-1,10,19,22,23,24-hexahydro-3,7,13,18-tetramethyl-1,19-dioxo, rfm9x3lj49, biline-8,12-dipropionic acid, 1,10,19,22,23,24-hexahydro-2,7,13,17-tetramethyl-1,19-dioxo-3,18-divinyl |
| Clé InChI | BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N |
| Afficher plus |