Learn More
Bilobalide, MedChemExpress
Code produit 16418976
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16418976 100 mg
16404747 50 mg
16408858 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16418976 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0076
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
MedChemExpress Bilobalide, a sesquiterpene trilactone constituent of Ginkgo biloba, inhibits the NMDA-induced efflux of choline with an IC50 value of 2.3 μM. Bilobalide prevents apoptosis through activation of the PI3K/Akt pathway in SH-SY5Y cells. Exerts protective and trophic effects on neurons.
Bilobalide, a sesquiterpene trilactone constituent of Ginkgo biloba, inhibits the NMDA-induced efflux of choline with an IC50 value of 2.3 μM. Bilobalide prevents apoptosis through activation of the PI3K/Akt pathway in SH-SY5Y cells. Exerts protective and trophic effects on neurons.
Spécification
Nom chimique ou matériau Bilobalide
CAS 33570-04-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H18O8
Quantité 100 mg
Synonyme (-)-Bilobalide
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (306.47 mM)
SMILES O=C(O1)C[C@@]2([C@]1([H])C[C@]3(C(C)(C)C)O)[C@@]34[C@](OC([C@@H]4O)=O)([H])OC2=O
Poids moléculaire (g/mol) 326.3
Poids de la formule 326.3
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration