Learn More
Bilobalide, TRC
Code produit 30339055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339055 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339055 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB38646025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bilobalide
CAS 33570-04-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C15 H18 O8
Quantité 25 mg
Synonyme 4H,5aH,9H-Furo[2,3-b]furo[3',2':2,3]cyclopenta[1,2-c]furan-2,4,7(3H,8H)-trione, 9-(1,1-dimethylethyl)-10,10a-dihydro-8,9-dihydroxy-, (3aS,5aR,8R,8aS,9R,10aS)-, 4H,5aH,9H-Furo[2,3-b]furo[3',2':2,3]cyclopenta[1,2-c]furan-2,4,7(3H,8H)-trione, 9-(1,1-dimethylethyl)-10,10a-dihydro-8,9-dihydroxy-, [5aR-(3aS*,5aα,8β,8aS*,9α,10aα)]-, 4H,5aH,9H-Furo[2,3-b]furo[3',2':2,3]cyclopenta[1,2-c]furan-2,4,7(3H,8H)-trione, 9α-tert-butyl-10,10aβ-dihydro-8α,9-dihydroxy-, (-)- (8CI), (3aS,5aR,8R,8aS,9R,10aS)-9-(1,1-Dimethylethyl)-10,10a-dihydro-8,9-dihydroxy-4H,5aH,9H-furo[2,3-b]furo[3',2':2,3]cyclopenta[1,2-c]furan-2,4,7(3H,8H)-trione, (-)-Bilobalide, Bilobalid, Bilobalide
Formule InChI InChI=1S/C15H18O8/c1-12(2,3)14(20)4-6-13(5-7(16)21-6)10(19)23-11-15(13,14)8(17)9(18)22-11/h6,8,11,17,20H,4-5H2,1-3H3/t6-,8-,11-,13-,14+,15+/m0/s1
SMILES CC(C)(C)[C@]1(O)C[C@@H]2OC(=O)C[C@@]23C(=O)O[C@@H]4OC(=O)[C@H](O)[C@]134
Nom IUPAC (1S,4R,7R,8S,9R,11S)-9-terc-butil-7,9-dihidroxi-3,5,12-trioxatetraciclo[6.6.0.01,11.04,8]tetradecano-2,6,13-triona
Poids moléculaire (g/mol) 326.3
Poids de la formule 326.1002
Pourcentage de pureté >95