Learn More
Bimatoprost, MedChemExpress
Description
Bimatoprost is a prostaglandin analog used topically (as eye drops) to control the progression of glaucoma and in the management of ocular hypertension.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bimatoprost |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 155206-00-1 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C25H37NO4 |
| Synonyme | AGN 192024 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (240.63 mM) |
| SMILES | O=C(NCC)CCC/C=C\C[C@@H]1[C@@H](/C=C/[C@@H](O)CCC2=CC=CC=C2)[C@H](O)C[C@@H]1O |
| Afficher plus |