Learn More
Bimoclomol, MedChemExpress
Code produit 16462608
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16462608 5 mg
16450409 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16462608 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYU00398
MedChemExpress Bimoclomol is a heat shock protein (HSP) coinducer, used for treatment of cardiovascular diseases.
Bimoclomol is a heat shock protein (HSP) coinducer, used for treatment of cardiovascular diseases.
Spécification
Nom chimique ou matériau Bimoclomol
CAS 130493-03-7
Couleur Marron
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H20ClN3O2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (335.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES Cl/C(C1=CC=CN=C1)=N\OCC(O)CN2CCCCC2
Poids moléculaire (g/mol) 297.78
Poids de la formule 297.78
Pourcentage de pureté 99.19%
Qualité Research
Forme physique Oil
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation