Learn More
R&D Systems™ BINA
Description
Selective positive allosteric modulator of mGlu2 (EC50 = 33.2 nM in CHO cells expressing human mGlu2). Displays no effect on glutamate-induced activation of other mGlu receptor subtypes. Exhibits antipsychotic and anxiolytic properties in mice.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | BINA |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Poids de la formule | 454.56 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 454.566 |