Learn More
Thermo Scientific™ Binding Buffer for GeneJET Gel Extraction Kit
Code produit 10796031 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
150 ml
Conditionnement:
150mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10796031 150 ml 150mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10796031 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R1331
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Thermo Scientific GeneJET Binding Buffer is a component of the GeneJET Gel Extraction Kit and may be purchased separately.
Thermo Scientific GeneJET Binding Buffer is a component of the GeneJET Gel Extraction Kit (Cat. No. K0691, K0692) and may be purchased separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante, -20°C
Description Réactif
Gamme de produits GeneJET
Type de produit Tampon de liaison
Quantité 150 ml
Dimensions 150 mL