Learn More
Macherey-Nagel™ Tampon de liaison NT
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampon de liaison NT |
| CAS | 593-84-0 |
| Couleur | Incolore |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage direct des mélanges de réaction PCR |
| À utiliser avec (équipement) | Kits de nettoyage PCR NucleoSpin™ |
| pH | 4,5 à 5,5 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1000 mL |
| Formule | Thiocyanate de guanidinium |
| Odeur | Acétique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Buffer NT
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate