Learn More
Micronova™ BinLiners™
Description
Les sachets BinLiner de Micronova sont fabriqués en polyéthylène basse densité conforme aux exigences de la FDA et sont conçus pour la collecte et l’élimination des déchets, la collecte de vêtements, le stockage, les couvercles de protection destinés au matériel, et la collecte et le transport de pièces ou de matériaux bruts dans des salles blanches et des environnements contrôlés.
- Doublures en polyéthylène basse densité dans une gamme de tailles
- Les épaisseurs vont de 1 à 6 mm et les tailles vont de 1 à 60 gallons
- Les doublures de 40 x 48 po et de 40 x 60 po fonctionnent avec le support BinLiner BLSSH-1624
- Les doublures de 34 x 40 po fonctionnent avec le support BinLiner BLSSH-1515
- Les doublures sont conçues pour une utilisation dans des environnements propres et contrôlés
- Les couleurs de doublure (teintes) sont : transparent, bleu et gris
- Bonne compatibilité avec les nettoyeurs courants
- Gousset ou joint plat disponible en option
- Conditionnement :
- Conditionnement à plat : (Suffixe B ou BB)
- B : conditionnement individuel, 5 par paquet
- BB : 5 revêtements en conditionnement double
- Sur un rouleau : (Suffixe PC), un rouleau en conditionnement double
Specifications
Specifications
| Type de produit | Sac-poubelle |
| Capacité (métrique) | 125 l |
| Matériau | PEBD |
| Capacité (impériale) | 33 gal |
| Instructions d’entretien | Conserver à température ambiante |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (impériale) | 21,7 in |
| Diamètre (métrique) | 55 cm |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Mise au rebut à usage général |
| Show More |