Learn More
Micronova™ BinLiners™
Code produit p-7085848
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Capacité (métrique):
125 l
151 L
Épaisseur (métrique):
0,100 mm
Type d’emballage:
Emballage individuel
À soufflet, paquet en vrac
Conditionnement:
50 pièces
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Capacité (métrique) Épaisseur (métrique) Type d’emballage Conditionnement
32177340 Transparent 125 l 0,100 mm À soufflet, paquet en vrac 6 pièces
13112370 Transparent 151 L - Emballage individuel 50 pièces
17890165 Transparent - - - 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 32177340 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur 1524
Ces sacs en PEBD conformes aux normes de la FDA sont conçus pour l’élimination et le transfert des matériaux en salle blanche, la collecte des vêtements et les couvercles d’équipement dans des environnements contrôlés. Disponible avec des épaisseurs allant de 1 à 6 mil et une capacité allant jusqu'à 60 gal. (200 L).
Les sachets BinLiner de Micronova sont fabriqués en polyéthylène basse densité conforme aux exigences de la FDA et sont conçus pour la collecte et l’élimination des déchets, la collecte de vêtements, le stockage, les couvercles de protection destinés au matériel, et la collecte et le transport de pièces ou de matériaux bruts dans des salles blanches et des environnements contrôlés.
  • Doublures en polyéthylène basse densité dans une gamme de tailles
  • Les épaisseurs vont de 1 à 6 mm et les tailles vont de 1 à 60 gallons
  • Les doublures de 40 x 48 po et de 40 x 60 po fonctionnent avec le support BinLiner BLSSH-1624
  • Les doublures de 34 x 40 po fonctionnent avec le support BinLiner BLSSH-1515
  • Les doublures sont conçues pour une utilisation dans des environnements propres et contrôlés
  • Les couleurs de doublure (teintes) sont : transparent, bleu et gris
  • Bonne compatibilité avec les nettoyeurs courants
  • Gousset ou joint plat disponible en option
  • Conditionnement :
    • Conditionnement à plat : (Suffixe B ou BB)
    • B : conditionnement individuel, 5 par paquet
    • BB : 5 revêtements en conditionnement double
    • Sur un rouleau : (Suffixe PC), un rouleau en conditionnement double
Spécification
Type de produit Sac-poubelle
Capacité (métrique) 125 l
Matériau PEBD
Capacité (impériale) 33 gal
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 21,7 in
Diamètre (métrique) 55 cm
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Mise au rebut à usage général
À utiliser avec (équipement) Support de bac BLSSH ou autre
Hauteur (impériale) 40 in
Hauteur (métrique) 102 cm
Longueur (impériale) 34 in
Longueur (métrique) 86 cm
Type d’emballage À soufflet, paquet en vrac
Épaisseur (métrique) 0,100 mm