Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de tiges supports et de Bio-Cane™
Code produit 10266853 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20,5 L/jour
34,8 L/jour
47,4 L/jour
Nb de tiges / flacons par tige:
120/6
252/6
30/6
Autonomie statique:
121 jours
193 jours
227 jours
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Nb de tiges / flacons par tige Autonomie statique Conditionnement
10266853 34,8 L/jour 120/6 193 jours 1 pièce
10574054 20,5 L/jour 30/6 227 jours 1 pièce
10724084 47,4 L/jour 252/6 121 jours 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10266853 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CK509X3
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les systèmes de tiges supports et de canisters Thermo Scientific Bio-Cane sont des solutions fiables et économiques pour la conservation des échantillons cellulaires, tissulaires ou autres échantillons biologiques.
Stockez les cellules, les tissus et les produits biologiques de manière économique et biologique grâce aux systèmes de tiges et de boîtes Thermo Scientific™ Bio-Cane™. Disponibles en quatre tailles, ces systèmes conserveront vos échantillons en toute sécurité jusqu’à sept mois sans appoint de LN2.
Caractéristiques :
  • Six boîtes en acier inoxydable pour stocker les tubes (huit avec le Bio-Cane 70)
  • Identification aisée des échantillons grâce à la numérotation et au codage-couleur des canisters
  • Conception longue durée en aluminium et isolation par le vide
  • Conception à ouverture étroite minimisant l’évaporation de LN2
  • Verrouillage de sécurité
Inclut :
Six boîtes
Compatibles avec :
  • Chariot à roulettes (BioCane 20, 34, 47 : AY509X9) (BioCane 73 : AY509X1)
  • Thermo Scientific™ Cryosleeve™, 100/boîte (AY509X21)
  • Thermo Scientific™ Cryocane™, 1,2 ml (4000211)
  • Rack carré pour BioCane 47, comprenant cinq boîtes avec 40 séparateurs (195555)
  • Flacons, cryogéniques, 1,2 ml, boîte de 500, (AY509X13)
  • Flacons, cryogéniques, 2,0 ml, boîte de 500 (AY509X12)
  • Flacons, 1 ml, boîte de 500, (AY509X32)
  • Flacons, 1,5 ml, boîte de 500 (AY509X33)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Cuve cryogénique Biocane 34
Type Dewar LN2 à remplissage manuel
Capacité (métrique) 34,8 L/jour
Isolation Vide
Certifications/Conformité CE
Modèle Bio-Cane 34
Taux d’évaporation statique 0,18 L
Autonomie statique 193 jours
Hauteur (impériale) extérieure 26,625 in
Hauteur (métrique) extérieure 67,6 cm
Diamètre (impériale) 18,25 in
Diamètre (impériale) col interne 3,5 in
Diamètre (métrique) 46,4 cm
Diamètre (métrique) col interne 8,8 cm
Nb de tiges / flacons par tige 120/6