Learn More
Macherey-Nagel™ BIO-LAB-TOP
Code produit 10420053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
48 x 60 cm
5000 x 48 cm
5000 x 60 cm
60 x 1000 cm
Quantité:
1 de chaque
100/boîte
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Dimensions (L x l) Quantité Förpackningsstorlek
10420053 5000 x 60 cm 1 de chaque 1 pièce
10789531 48 x 60 cm 100/boîte 100 pièces
10344461 5000 x 48 cm 1 de chaque 1 pièce
10542323 60 x 1000 cm 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10420053 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.68€
    186.90€ / 1 pièces
    Économisez 10.78€
    5% de réduction
En stock
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Protection des surfaces de laboratoire contre les déversements.
  • Papier filtre, une face enduite de polyéthylène
Specifikationer
Type de produit Papier de protection de surface
Dimensions (L x l) 5000 x 60 cm
Épaisseur 0.22 mm
Quantité 1 de chaque
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.