Learn More
Macherey-Nagel™ BIO-LAB-TOP
Code produit 10789531
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
48 x 60 cm
5000 x 48 cm
5000 x 60 cm
60 x 1000 cm
Quantité:
1 de chaque
100/boîte
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité Conditionnement
10789531 48 x 60 cm 100/boîte 100 pièces
10344461 5000 x 48 cm 1 de chaque 1 pièce
10542323 60 x 1000 cm 1 de chaque 1 pièce
10420053 5000 x 60 cm 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10789531 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.07€
    182.70€ / 100 pièces
    Économisez 8.37€
    4% de réduction
En stock
Protection des surfaces de laboratoire contre les déversements.
  • Papier filtre, une face enduite de polyéthylène
Spécification
Type de produit Papier de protection de surface
Dimensions (L x l) 48 x 60 cm
Épaisseur 0.22 mm
Quantité 100/boîte