Learn More
Hirschmann™ Bouchons en silicone BIO-SILICO™
Code produit. 10007792
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
11-14 mm
15-18 mm
18 à 21 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10007792
Marque: Hirschmann™ 8905922
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellents pour la culture de microorganismes aérobies. Bouchons de culture spécialement traités avec des bulles grossières pour la préparation, le remplissage et la stérilisation des milieux de culture.
  • Structure des pores grossiers
  • Bonne perméabilité à l’air
  • Résistance aux produits chimiques et à la température
  • Répulsif liquide et réutilisable
Spécification
Description BIO-SILICO, N22
Diamètre (métrique) interne 18 à 21 mm
À utiliser avec (application) Pour la préparation et la stérilisation des milieux de culture
Longueur (métrique) de la zone rodée 30 mm
Longueur (métrique) du manchon 18 mm
Quantité 10/paquet
Couleur Orange
Diameter (Metric) Bottom 18 mm
Diamètre (métrique) supérieur 24 mm
Matériau Silicone
Type de produit Bouchon