Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Bio-Simplex™
Code produit 30178493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Unit Size:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Unit Size
30178493 60 ml 1 pièce
30178481 1 l 1 pièce
30178469 125 ml 1 pièce
30178480 250 ml 1 pièce
30178487 2 l 1 pièce
15428704 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30178493 Supplier Saint-Gobain Performance Plastics Supplier No. SA24MM602F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.74€
    124.62€ / 1 pièces
    Économisez 87.12€
    41% de réduction
Expédition estimée: 03-03-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Bio-Simplex™ Les systèmes d'assemblage de flacons pour milieux de culture offrent des solutions en système fermé pour la manipulation aseptique d'échantillons, le transfert de fluides et le stockage. Conçus pour réduire les risques de contamination, ils comportent C-Flex™ Élastomère thermoplastique, il garantit la stérilité et s'intègre parfaitement aux flux de travail des bioprocédés.
  • Bio-Simplex™ Les systèmes d'assemblage de flacons pour milieux de culture offrent des solutions en système fermé pour la manipulation aseptique d'échantillons, le transfert de fluides et le stockage. Réduire le risque de contamination croisée.
  • Les technologies à usage unique minimisent les temps et les coûts d'assemblage, de nettoyage et de validation, améliorant ainsi l'efficacité.
  • Comprend un EZ à 2 ports Top™ Fermeture de récipient fabriquée à partir de C-Flex™ résine et tubulure en élastomère thermoplastique (TPE) biopharmaceutique pour un passage de fluide sans obstruction et une étanchéité sécurisée entre les surfaces du flacon et du bouchon.
  • Conçus pour le marché des bioprocédés, ces systèmes sont compatibles avec les dispositifs de connexion stériles et les soudeuses thermiques de tubes. Garantir une intégration transparente aux flux de travail existants.
  • Validé pour atteindre un niveau d'assurance de stérilité (SAL) de 10 -6 selon ANSI/AAMI/ISO 11137, assurant la confiance dans la stérilité et la sécurité du produit.
  • La conception en système clos réduit les risques de contamination.
  • Compatible avec le soudage et le scellage des tubes pour les opérations stériles.
  • Conçu pour une faible perméabilité aux gaz, une faible liaison aux protéines et une grande clarté. Idéal pour le stockage des milieux de culture, ainsi que pour l'échantillonnage aseptique.
  • Le système d'assemblage comprend un EZ surmoulé à deux ports Top™ , C-Flex™ tubulure d'entrée, tube plongeur et ligne de ventilation, flacon de milieu (60 mL à 2 L) et 0,2 μfiltre de ventilation m.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 60 ml
Cuve isolée Non
À utiliser avec (équipement) Médicament à usage unique Bioreactor
Type de tubulure C-Flex Tubo con extremo tapado
Type de produit Conjunto de botella de medios