Learn More
Acrylamide / bisacrylamide37,5:1, solution de 30 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15484099
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15484099 1 l 1L
15474099 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15484099 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61505.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00€
    208.65€ / 1L
    Économisez 23.35€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
BioAcryl-P (acrylamide/bisacrylamide 29:1, numéro CAS 25034-58-6) est une formule à base de poudre utilisée pour créer la matrice de gel nécessaire aux expériences d’électrophorèse.
La poudre prémélangée d’acrylamide / bisacrylamide 29:1 est utilisée dans la préparation de gels d’ADN protéique. Elle est utilisée comme gel de séquençage d’ADN et dans la séparation des protéines. On l’utilise également dans la préparation de gels à l’aide de solutions mères moyennant les rapports de réticulation les plus courants.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La poudre prémélangée d’acrylamide / bisacrylamide 37.5:1 est utilisée dans la préparation de gels d’ADN protéique. Elle est utilisée comme gel de séquençage d’ADN et dans la séparation des protéines. On l’utilise également dans la préparation de gels à l’aide de solutions mères moyennant les rapports de réticulation les plus courants.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver hors de portée des enfants Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1
Forme physique Liquide
Concentration 30% soln
Couleur Incolore
Quantité 1 l
Numéro MDL MFCD00080848
Numéro UN UN3426
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • BioAcryl-P (30% 37.5:1)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: acrylamide, methylene diacrylamide