Learn More
Gilac™ Tambours à 22 cycles biosourcés
Code produit 17918671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,22 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17918671 0,22 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17918671 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G627225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.29€
    7.94€ / 1 pièces
    Économisez 5.35€
    40% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Les gobelets Biobased 22 Cycle sont des gobelets en plastique biosourcé réutilisables offrant une durabilité exceptionnelle, même en cas d'utilisation intensive.
  • Gobelets réutilisables en plastique biosourcé.
  • Durabilité exceptionnelle même en cas d'utilisation cyclique intensive.
  • Idéal pour les institutions.
  • Lot de 10.
  • Les gobelets biosourcés sont blancs et sans colorant.
  • Les matériaux biosourcés sont fabriqués à partir de ressources naturelles renouvelables plutôt que de ressources fossiles.
  • En tant que fabricant français responsable, GILAC propose désormais des alternatives aux matériaux standards, tout en maintenant un niveau optimal de qualité et de sécurité alimentaire.
Spécification
Matériau PE-HD
Capacité (métrique) 0,22 l
Capacité (impériale) 7,4 onzas.
Quantité 10 Pk.
Type de produit Gobelet