Learn More
Descripción
- La variante BioBased (fabriquée à partir de matériaux biosourcés) contribue à réduire l'empreinte carbone liée aux consommables en laboratoire.
- Les tubes biosourcés possèdent des propriétés matérielles et des spécifications techniques identiques à celles de nos tubes non biosourcés.
- Garantit un stockage étanche et protège l'intégrité des échantillons.
- Adapté à un large éventail de tâches de laboratoire, il améliore la flexibilité.
- Des matériaux de haute qualité pour des performances robustes et durables.
- Sans plastifiants, biocides ni agents de démoulage.
- Graduations claires et visibles pour une évaluation rapide du volume.
- Facilite la récupération optimale des échantillons et une centrifugation efficace.
- Disponible en formats de 15 mL, 25 mL et 50 mL.
- L'option 2D Datamatrix (SafeCode) propose un codage à 2 niveaux pour une identification sûre des échantillons.
- La fonction de correction d'erreurs ECC200 permet une lecture sûre des codes avec jusqu'à 25 % de codes endommagés.
Especificaciones
Especificaciones
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Couleur de bouchon | Gris |
| Couleur | Concluant |
| Capacité (métrique) | 15 ml |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité | 400 (8 paquets x 50 tubes) |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Forme | Cylindrique |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?