Learn More
Gilac™ Contenant à pâte biosourcé
Code produit 17968551
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
9 l
15 l
Dimensions (L x l x H):
600 x 400 x 55 mm
600 x 400 x 90 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Dimensions (L x l x H) unitSize
17968551 15 l 600 x 400 x 90 mm 1 pièce
17998551 9 l 600 x 400 x 55 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17968551 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G179491
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le récipient à diviser la pâte biosourcé est très résistant aux variations de température, très flexible et résistant aux chocs.
  • Conteneur de stockage de pâte biosourcée - 600 x 400.
  • Empilage avec et sans couvercle, capacité de hauteur d'empilage maximale.
  • Conception innovante pour encore plus de commodité :
    • Coins et fond arrondis pour un nettoyage facile.
    • Les côtés verticaux sans rebord intérieur évitent de marquer la pâte. Toute la surface du conteneur est utilisable.
    • Le fond parfaitement plat permet à la pâte de se détacher facilement, sans perte ni résidus alimentaires.
    • Les renforts latéraux optimisés vous permettent de personnaliser les conteneurs avec votre logo.
    • Les angles extérieurs arrondis garantissent un environnement de travail sans dommages.
  • Le récipient à pâte, fabriqué à partir de matériaux biosourcés, est sans colorant et sans odeur, et de couleur blanche.
  • Les matériaux biosourcés sont fabriqués à partir de ressources naturelles renouvelables plutôt que de sources d'énergie limitées comme les combustibles fossiles.
  • En tant que fabricant français responsable, GILAC propose désormais des alternatives aux matériaux standards, tout en maintenant un niveau optimal de qualité et de sécurité alimentaire, en parfaite conformité avec la réglementation en vigueur.
  • Ce récipient à pâte vient compléter la gamme existante de récipients à pâte fabriqués avec des matériaux conventionnels.
Spécification
Type de produit Conteneur pour la préparation de la préparation
Matériau Polyéthylène
Couleur Blanc
Dimensions (L x l x H) 600 x 400 x 90 mm
Volume (impérial) 15 l
Volume (métrique) 15 l