Learn More
Tork Chiffon de nettoyage ultra-résistant biosourcé W4
Product Code. 30243808 Shop All Tork Products
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Unit Size:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Couleur Unit Size
30243808 Blanc 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30243808 Supplier Tork Supplier No. 930179
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ces chiffons de nettoyage biosourcés absorbent et nettoient efficacement la graisse et la saleté. Grâce à la distribution feuille à feuille et à leur conception très résistante, elles peuvent être utilisées à plusieurs reprises, ce qui réduit les coûts et la consommation.
  • Contribuez à réduire votre impact environnemental grâce à ces chiffons de nettoyage composés à 99 % de fibres végétales.
  • Favorisez le développement durable au travail grâce à des chiffons de nettoyage à base de plantes, fabriqués selon un procédé zéro déchet.
  • Améliorez votre efficacité grâce à ces excellents CLEAN™ Les chiffons de nettoyage permettent un nettoyage jusqu'à 30 % plus rapide, 20 % plus facile et réduisent la consommation de solvants jusqu'à 40 % par rapport aux chiffons mixtes.
  • Réduisez les déchets grâce à un emballage composé à 100 % de fibres de carton recyclées et à 30 % de plastique recyclé dans l'emballage intérieur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Ess Web
Longueur (impériale) 6,42 in
Longueur (métrique) 16.3 cm
Largeur (impériale) 5,51 in
Largeur (métrique) 14 cm
Couleur Blanc
Jetable Réutilisable
Épaisseur 1-ply