Description
Séparez les peptides de petite et moyenne taille grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ BioBasic™ 18.
- Taille des pores de 300Å pour des performances optimales avec les biomolécules
- Phase stationnaire de grande capacité de pics
- Reproductibilité, efficacité et durée de vie des colonnes exceptionnelles
- Excellentes pour les séparations LC/MS
Specifications
Specifications
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 9 |
| Porosité | 300 Å |
| Surface spécifique | 100 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L1 |
| Show More |