Description
Séparez les peptides de petite et moyenne taille grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ BioBasic™ 18.
- Taille des pores de 300Å pour des performances optimales avec les biomolécules
- Phase stationnaire de grande capacité de pics
- Reproductibilité, efficacité et durée de vie des colonnes exceptionnelles
- Excellentes pour les séparations LC/MS
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Cartouche de garde, 4/boîte |
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| À utiliser avec | Support Uniguard à raccord direct et indépendant |
| Longueur (métrique) | 10 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 9 |
| Porosité | 300 Å |
| Surface spécifique | 100 m²/g |
| Température | 60°C |
| Afficher plus |