Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BioBasic™ 18
Code produit 16318616 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
4 mm
4,6 mm
20 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
16318616 250 mm 20 mm 1 pièce
10434773 250 mm 4,6 mm 1 pièce
10151213 250 mm 2,1 mm 1 pièce
10097534 150 mm 1 mm 1 pièce
10435553 50 mm 1 mm 1 pièce
10181113 150 mm 2,1 mm 1 pièce
10293113 100 mm 2,1 mm 1 pièce
10475173 50 mm 2,1 mm 1 pièce
10502645 150 mm 4,6 mm 1 pièce
10735706 250 mm 1 mm 1 pièce
10160703 100 mm 1 mm 1 pièce
11558310 10 mm 4 mm 4 pièces
11548310 10 mm 2,1 mm 4 pièces
10448674 10 mm 1 mm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 16318616 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 72105259270A
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette silice à larges pores de 300 Å pour la séparation des protéines de petite et moyenne dimension et d’autres biomolécules.
Séparez les peptides de petite et moyenne taille grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ BioBasic™ 18.
  • Taille des pores de 300 Å pour des performances optimales avec les biomolécules
  • Phase stationnaire de grande capacité de pics
  • Reproductibilité, efficacité et durée de vie des colonnes exceptionnelles
  • Excellentes pour les séparations LC/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne préparative, standard
Diamètre (métrique) 20 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 4300 psi (295 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 9
Porosité 300 Å
Surface spécifique 100 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 9 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse