Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BioBasic™ 4
Code produit 10384513 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
10384513 150 mm 4,6 mm 1 pièce
10583995 50 mm 1 mm 1 pièce
10263313 50 mm 2,1 mm 1 pièce
10395003 100 mm 1 mm 1 pièce
10581105 100 mm 2,1 mm 1 pièce
10692854 100 mm 4,6 mm 1 pièce
10649585 150 mm 1 mm 1 pièce
10110693 150 mm 2,1 mm 1 pièce
10344563 250 mm 2,1 mm 1 pièce
10541305 250 mm 4,6 mm 1 pièce
11598320 10 mm 2,1 mm 4 pièces
11508330 10 mm 4 mm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10384513 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 72305154630
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette silice à larges pores de 300 Å pour l’analyse des protéines et des peptides hydrophobes de plus grande taille qui se lient trop étroitement sur les colonnes C8 ou C18.
Conçues pour l’analyse des protéines et des peptides de plus grande taille, les colonnes LC Thermo Scientific™ BioBasic™ 4 sont des colonnes haute performance idéales pour l’analyse des protéines, des peptides et d’autres biomolécules présentant une grande hydrophobicité.
  • Basée sur une silice de 300 Å de porosité pour de meilleures séparations de biomolécules
  • Taux de carbone plus faible pour une rétention optimale des peptides et des protéines de grande taille
  • Reproductibilité, efficacité et durée de vie des colonnes exceptionnelles
  • Excellentes pour les séparations LC/MS
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonnes, y compris de colonnes préparatives, sont disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 9
Porosité 300 Å
Surface spécifique 100 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L26
Phase stationnaire C4
Gamme de produits BioBasic
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 4 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Type Colonne analytique
Technique Bio-LC